Tlačiť
(R)-(-)-Mandelic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06914.0025 8.06914.0100
8.06914.0025EA 91.73 EUR
8.06914.0025 8.06914.0100
(R)-(-)-Mandelic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 322
Teplota tavenia: 130…132 °C
Hustota: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >190 °C
Číslo MDL: MFCD00064251
Číslo CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 132 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Flash Point 190 °C
pH 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C)