Tlačiť
(R)-(-)-Mandelic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Nebezpečí
Synonymá: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
10007128-25 10007128-50 10007128-100 10007128-250
CAYM10007128-25EA 99.74 EUR
CAYM10007128-25 CAYM10007128-50 CAYM10007128-100 CAYM10007128-250
(R)-(-)-Mandelic acid
(R)-(-)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 322
Teplota tavenia: 130…132 °C
Hustota: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >190 °C
Číslo MDL: MFCD00064251
Číslo CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6