Hematoxylin hydrate, (max. 6% H₂O)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12431.06
A12431.14
A12431.22
A12431.06EA
61.37
EUR
A12431.06
A12431.14
A12431.22
Hematoxylin hydrate, (max. 6% H₂O)
Hematoxylin hydrate
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₆·xH₂O Teplota tavenia: 100…120 °C |
Číslo MDL:
MFCD00078111 Číslo CAS: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 |