Tlačiť
L(+)-glutaman sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5889-100G G5889-1KG G5889-500G
SIALG5889-100GEA 66.59 EUR
SIALG5889-100G SIALG5889-1KG SIALG5889-500G
L(+)-glutaman sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-glutaman sodný monohydrát
Vzorec: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Teplota tavenia: 225…240 °C
Teplota vzplanutia: >225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150138
Číslo CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278