Tlačiť
L(+)-glutaman sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
49621-1KG 49621-250G
SIAL49621-1KGEA 95.47 EUR
SIAL49621-1KG SIAL49621-250G
L(+)-glutaman sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-glutaman sodný monohydrát
Vzorec: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Teplota tavenia: 225…240 °C
Teplota vzplanutia: >225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150138
Číslo CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278