L(+)-glutaman sodný monohydrát 98.5-101.5% (dried basis) FCC, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
M746-08EA
0
EUR
M746-08
M746-09
L(+)-glutaman sodný monohydrát 98.5-101.5% (dried basis) FCC, J.T.Baker®
L(+)-glutaman sodný monohydrát
Vzorec:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Teplota tavenia: 225…240 °C Teplota vzplanutia: >225 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150138 Číslo CAS: 6106-04-3 EINECS: 240-313-1 Merck Index: 13,06278 |
Výsledky špecifikačného testu
Food GMP Manufactured Product | Passes Test |
Meets F.C.C. Requirements | 98.5 - 101.5% |
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging | ≤0.2% |
Bulk Food Chemical | ≤5 mg/kg |
FCC - Identification | Passes Test |
FCC - Assay (dried basis) | 98.5 - 101.5 % |
FCC - Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
FCC - Lead (Pb) | ≤5 mg/kg |
FCC - Clarity and Color of Solution | Passes Test |
FCC - Loss on Drying | ≤0.5 % |
FCC - Specific Rotation [Å]²ºD (+) | 24.5 - 25.5 Degree |