Tlačiť
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC7578-250MG PC7578-1G
APOSPC7578-250MGEA 152.61 EUR
APOSPC7578-250MG APOSPC7578-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Mw: 219.950 g/mol
Teplota tavenia: 186…190 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09475816
Číslo CAS: 850033-39-5