Tlačiť
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR45205-250MG OR45205-1G
APOSOR45205-250MGEA 249.5 EUR
APOSOR45205-250MG APOSOR45205-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32219467
OSN: 3276
ADR: 6.1,III