Tlačiť
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
OR345014-5G OR345014-25G
APOSOR345014-5GEA 24.95 EUR
APOSOR345014-5G APOSOR345014-25G
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Teplota varu: 318 °C
Teplota tavenia: 70 - 76 °C
Číslo MDL: MFCD00001815
Číslo CAS: 1197-19-9