Tlačiť
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC906838-1G PC906838-5G
APOSPC906838-1GEA 344.48 EUR
APOSPC906838-1G APOSPC906838-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
Mw: 210.1 g/mol
Číslo MDL: MFCD22566356
Číslo CAS: 1417569-98-2