Tlačiť
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR315895-250MG OR315895-1G
APOSOR315895-250MGEA 328.46 EUR
APOSOR315895-250MG APOSOR315895-1G
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine
Vzorec: C₅H₄BrIN₂
Mw: 298.91 g/mol
Číslo MDL: MFCD27959281
Číslo CAS: 1300750-78-0