Tlačiť
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR31056-1G OR31056-5G OR31056-10G
APOSOR31056-1GEA 68.1 EUR
APOSOR31056-1G APOSOR31056-5G APOSOR31056-10G
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
4-Acetyl-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Mw: 214.22 g/mol
Číslo MDL: MFCD24480081
Číslo CAS: 131986-05-5