(±)-Epichlorhydrin 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
OR922424-25G
OR922424-500G
APOSOR922424-25GEA
76.51
EUR
APOSOR922424-25G
APOSOR922424-500G
(±)-Epichlorhydrin 99%
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec:
C₃H₅ClO Mw: 92.52 Teplota varu: 115…117 °C Teplota tavenia: –57 °C Hustota: 1.183 Teplota vzplanutia: 28 °C |
Číslo MDL:
MFCD00005132 Číslo CAS: 106-89-8 OSN: 2023 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03642 |