Tlačiť
(±)-Epichlorhydrin 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
OR922424-25G OR922424-500G
APOSOR922424-25GEA 76.51 EUR
APOSOR922424-25G APOSOR922424-500G
(±)-Epichlorhydrin 99%
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 115…117 °C
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1.183
Teplota vzplanutia: 28 °C
Číslo MDL: MFCD00005132
Číslo CAS: 106-89-8
OSN: 2023
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03642