Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC57804-250MG PC57804-1G PC57804-5G
APOSPC57804-250MGEA 205.49 EUR
APOSPC57804-250MG APOSPC57804-1G APOSPC57804-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
Mw: 335.92 g/mol
Číslo MDL: MFCD32903689
Číslo CAS: 2092564-80-0
OSN: 3261
ADR: 8 III