Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57803-250MG PC57803-1G PC57803-5G
APOSPC57803-250MGEA 141.8 EUR
APOSPC57803-250MG APOSPC57803-1G APOSPC57803-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrF₄N
Mw: 268.01 g/mol
Číslo MDL: MFCD32903690
Číslo CAS: 2090965-03-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III