Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57801-250MG PC57801-1G PC57801-5G
APOSPC57801-250MGEA 215.9 EUR
APOSPC57801-250MG APOSPC57801-1G APOSPC57801-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Mw: 271.01 g/mol
Číslo MDL: MFCD32903693
Číslo CAS: 2092799-77-2