Tlačiť
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57772-250MG PC57772-1G PC57772-5G
APOSPC57772-250MGEA 215.9 EUR
APOSPC57772-250MG APOSPC57772-1G APOSPC57772-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₆Br₂F₂
Mw: 299.94 g/mol
Číslo MDL: MFCD18391074
Číslo CAS: 1261448-03-6
OSN: 3265
ADR: 8 III