Tlačiť
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57764-250MG PC57764-1G PC57764-5G
APOSPC57764-250MGEA 215.9 EUR
APOSPC57764-250MG APOSPC57764-1G APOSPC57764-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrF₂N
Mw: 232.02 g/mol
Číslo MDL: MFCD18391059
Číslo CAS: 1261441-87-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III