Tlačiť
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57763-250MG PC57763-1G PC57763-5G
APOSPC57763-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC57763-250MG APOSPC57763-1G APOSPC57763-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrF₂N
Mw: 232.02 g/mol
Číslo MDL: MFCD18391064
Číslo CAS: 1261760-22-8
OSN: 3261
ADR: 8 II