Tlačiť
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57736-250MG PC57736-1G PC57736-5G
APOSPC57736-250MGEA 215.9 EUR
APOSPC57736-250MG APOSPC57736-1G APOSPC57736-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Mw: 235.03 g/mol
Číslo MDL: MFCD32070692
Číslo CAS: 2676196-10-2