Tlačiť
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57728-250MG PC57728-1G PC57728-5G
APOSPC57728-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC57728-250MG APOSPC57728-1G APOSPC57728-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Mw: 251.02 g/mol
Číslo MDL: MFCD32070685
Číslo CAS: 1783329-70-3