Tlačiť
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57526-250MG PC57526-1G PC57526-5G
APOSPC57526-250MGEA 215.9 EUR
APOSPC57526-250MG APOSPC57526-1G APOSPC57526-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Mw: 186.16 g/mol
Číslo MDL: MFCD20640021
Číslo CAS: 55805-17-9