Tlačiť
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57497-1G PC57497-5G
APOSPC57497-1GEA 1084.72 EUR
APOSPC57497-1G APOSPC57497-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Mw: 253.45 g/mol
Číslo MDL: MFCD24119836
Číslo CAS: 1529288-48-9