Tlačiť
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57489-1G PC57489-5G
APOSPC57489-1GEA 596.87 EUR
APOSPC57489-1G APOSPC57489-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
Číslo MDL: MFCD01631623
Číslo CAS: 261945-30-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III