Tlačiť
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57483-1G PC57483-5G
APOSPC57483-1GEA 695.37 EUR
APOSPC57483-1G APOSPC57483-5G
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15 g/mol
Číslo MDL: MFCD18399132
Číslo CAS: 1261879-66-6