Tlačiť
1-Fluoro-4-nitrobenzene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC57472-250G PC57472-1KG
APOSPC57472-250GEA 26.52 EUR
APOSPC57472-250G APOSPC57472-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 96%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota varu: 205 °C
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 1.33
Teplota vzplanutia: 90 °C
Číslo MDL: MFCD00007282
Číslo CAS: 350-46-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 III