Tlačiť
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57466-100MG PC57466-250MG PC57466-1G
APOSPC57466-100MGEA 348.49 EUR
APOSPC57466-100MG APOSPC57466-250MG APOSPC57466-1G
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁ClF₃NO
Mw: 241.6380 g/mol
Číslo MDL: MFCD12758183
Číslo CAS: 1391449-79-8