Tlačiť
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57451-500MG PC57451-1G
APOSPC57451-500MGEA 331.26 EUR
APOSPC57451-500MG APOSPC57451-1G
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅FINO
Mw: 253.013 g/mol
Číslo MDL: MFCD16611136
Číslo CAS: 1227580-53-1