Tlačiť
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[4-Bromo-2-(difluoromethyl)phenyl]ethanone
PC57444-250MG PC57444-1G PC57444-5G
APOSPC57444-250MGEA 231.92 EUR
APOSPC57444-250MG APOSPC57444-1G APOSPC57444-5G
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇BrF₂O
Mw: 249.05 g/mol
Číslo CAS: 2386658-14-4