Tlačiť
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57436-250MG PC57436-1G PC57436-5G
APOSPC57436-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC57436-250MG APOSPC57436-1G APOSPC57436-5G
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
Mw: 299.04 g/mol
Číslo CAS: 2383654-59-7