Tlačiť
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Bromo-3,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57434-250MG PC57434-1G
APOSPC57434-250MGEA 249.5 EUR
APOSPC57434-250MG APOSPC57434-1G
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₂BrF₅O
Číslo MDL: MFCD12922615
Číslo CAS: 1208076-54-3