Tlačiť
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57411-250MG PC57411-1G PC57411-5G
APOSPC57411-250MGEA 216.21 EUR
APOSPC57411-250MG APOSPC57411-1G APOSPC57411-5G
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆HBrCl₂FI
Číslo MDL: MFCD34166239
Číslo CAS: 2676196-06-6
OSN: 2811