Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC57296-250MG PC57296-1G PC57296-5G
APOSPC57296-250MGEA 141.8 EUR
APOSPC57296-250MG APOSPC57296-1G APOSPC57296-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Mw: 287.01 g/mol
Číslo MDL: MFCD33404165
Číslo CAS: 2091679-19-3