Tlačiť
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57125-250MG PC57125-1G PC57125-5G
APOSPC57125-250MGEA 164.46 EUR
APOSPC57125-250MG APOSPC57125-1G APOSPC57125-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Číslo MDL: MFCD30184437
Číslo CAS: 1893432-29-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III