Tlačiť
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
PC56995-250MG PC56995-1G PC56995-5G
APOSPC56995-250MGEA 132.59 EUR
APOSPC56995-250MG APOSPC56995-1G APOSPC56995-5G
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Mw: 332.91 g/mol
Číslo MDL: MFCD18391107
Číslo CAS: 1261671-65-1