Tlačiť
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC56989-250MG PC56989-1G PC56989-5G
APOSPC56989-250MGEA 231.92 EUR
APOSPC56989-250MG APOSPC56989-1G APOSPC56989-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrClF₄
Mw: 291.47 g/mol
Číslo MDL: MFCD31696997
Číslo CAS: 2090498-26-1
OSN: 3265
ADR: 8 II