Tlačiť
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56987-250MG PC56987-1G PC56987-5G
APOSPC56987-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC56987-250MG APOSPC56987-1G APOSPC56987-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂ClF₄N
Mw: 223.55 g/mol
Číslo MDL: MFCD28752675
Číslo CAS: 1807257-71-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III