Tlačiť
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56986-250MG PC56986-1G PC56986-5G
APOSPC56986-250MGEA 218.71 EUR
APOSPC56986-250MG APOSPC56986-1G APOSPC56986-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56 g/mol
Číslo MDL: MFCD31696995
Číslo CAS: 134099-23-3