Tlačiť
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC55857-250MG PC55857-1G PC55857-5G
APOSPC55857-250MGEA 179.05 EUR
APOSPC55857-250MG APOSPC55857-1G APOSPC55857-5G
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃N
Mw: 161.12 g/mol
Číslo MDL: MFCD24645334
Číslo CAS: 1374298-68-6