Tlačiť
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC55851-250MG PC55851-1G
APOSPC55851-250MGEA 450.63 EUR
APOSPC55851-250MG APOSPC55851-1G
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Mw: 173.12 g/mol
Číslo MDL: MFCD18256211
Číslo CAS: 1256817-25-0