Tlačiť
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53388-250MG PC53388-1G PC53388-5G
APOSPC53388-250MGEA 175.05 EUR
APOSPC53388-250MG APOSPC53388-1G APOSPC53388-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrFIO
Mw: 328.9 g/mol
Číslo MDL: MFCD18910206
Číslo CAS: 1379347-43-9