Tlačiť
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53387-250MG PC53387-1G PC53387-5G
APOSPC53387-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC53387-250MG APOSPC53387-1G APOSPC53387-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrFIO
Mw: 330.92 g/mol
Číslo MDL: MFCD30342546
Číslo CAS: 1934404-53-1