Tlačiť
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2E,4E)-Hexa-2,4-dien-1-ol, Trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, (2E,4E)-1-Hydroxyhexa-2,4-diene, Sorbic alcohol, trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol
OR13712-10G OR13712-5G
APOSOR13712-10GEA 48.47 EUR
APOSOR13712-10G APOSOR13712-5G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
Mw: 98.14
Teplota varu: 80/12 mm °C
Teplota tavenia: 27…33 °C
Hustota: 0.871
Teplota vzplanutia: 72 °C
Číslo MDL: MFCD00002925
Číslo CAS: 17102-64-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III