Tlačiť
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Isonicotinic acid N-oxide, 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxylic acid, 4-Carboxypyridine 1-oxide, Pyridine-4-carboxylic acid N-oxide
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 61.69 EUR
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11 g/mol
Teplota varu: 469/760 mm °C
Teplota tavenia: 270 °C
Hustota: 1.34
Teplota vzplanutia: 237.4 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006209
Číslo CAS: 13602-12-5