Tlačiť
3-(Aminomethyl)-1-(cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole dihydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC512032-250MG PC512032-1G PC512032-5G
APOSPC512032-250MGEA 183.31 EUR
APOSPC512032-250MG APOSPC512032-1G APOSPC512032-5G
3-(Aminomethyl)-1-(cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-1-(cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole dihydrochloride