Tlačiť
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Difluoromethylsulphanylsulphonylbenzene
PC502992-250MG PC502992-1G
APOSPC502992-250MGEA 249.15 EUR
APOSPC502992-250MG APOSPC502992-1G
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate 95%
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate
Vzorec: C₇H₆F₂O₂S₂
Mw: 224.25 g/mol
Číslo MDL: MFCD32070719
Číslo CAS: 2022186-75-8
OSN: 3265