Tlačiť
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502948-250MG PC502948-1G
APOSPC502948-250MGEA 455.84 EUR
APOSPC502948-250MG APOSPC502948-1G
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrF₂N₃
Mw: 248.03 g/mol
Číslo MDL: MFCD31922795
Číslo CAS: 2331325-26-7