Tlačiť
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC301029-250MG PC301029-1G
APOSPC301029-250MGEA 157.82 EUR
APOSPC301029-250MG APOSPC301029-1G
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀F₂N₂O₂
Mw: 240.21 g/mol
Číslo MDL: MFCD32689358
Číslo CAS: 2451256-48-5