Tlačiť
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502488-250MG PC502488-1G PC502488-5G
APOSPC502488-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC502488-250MG APOSPC502488-1G APOSPC502488-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₃
Mw: 242.1 g/mol
Číslo MDL: MFCD31561163
Číslo CAS: 2244076-73-9