Tlačiť
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC502464-250MG PC502464-1G PC502464-5G
APOSPC502464-250MGEA 215.9 EUR
APOSPC502464-250MG APOSPC502464-1G APOSPC502464-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Mw: 226.1 g/mol
Číslo MDL: MFCD31561158
Číslo CAS: 2244087-04-3